3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200122-1G PC200122-500MG
APOSPC200122-1GEA 245 EUR
APOSPC200122-1G APOSPC200122-500MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Formula: C₆H₃F₃IN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25479865
Núm. CAS: 1446786-38-4