(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC200129-1G PC200129-500MG PC200129-5G
APOSPC200129-1GEA 109 EUR
APOSPC200129-1G APOSPC200129-500MG APOSPC200129-5G
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
(3'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol
Formula: C₁₄H₁₁F₃O
MW: 252,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05980218
Núm. CAS: 773872-61-0