3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200149-25G PC200149-5G
APOSPC200149-25GEA 104 EUR
APOSPC200149-25G APOSPC200149-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile 98%
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091399
Núm. CAS: 406933-21-9