Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200157-1G PC200157-500MG PC200157-5G
APOSPC200157-1GEA 102 EUR
APOSPC200157-1G APOSPC200157-500MG APOSPC200157-5G
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Formula: C₁₁H₁₂BF₃NO·K
MW: 281,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527094
Núm. CAS: 1983205-51-1