Potassium 4-((morpholino)methyl) phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium 4-((morpholino)methyl)-phenyltrifluoroborate
PC200158-1G PC200158-500MG PC200158-5G
APOSPC200158-1GEA 128 EUR
APOSPC200158-1G APOSPC200158-500MG APOSPC200158-5G
Potassium 4-((morpholino)methyl) phenyltrifluoroborate
Potassium 4-((morpholino)methyl) phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₁H₁₄BF₃NO·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527095
Núm. CAS: 1190095-06-7