Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200159-1G PC200159-5G
APOSPC200159-1GEA 94.5 EUR
APOSPC200159-1G APOSPC200159-5G
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Formula: C₁₄H₁₂BF₃NO·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977718
Núm. CAS: 2017555-07-4