Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Proveedor: Apollo Scientific
PC200160-1G PC200160-500MG PC200160-5G
APOSPC200160-1GEA 118 EUR
APOSPC200160-1G APOSPC200160-500MG APOSPC200160-5G
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Potassium trifluoro({4-[methoxy(methyl)carbamoyl]phenyl})boranuide
Formula: C₉H₁₀BF₃NO₂·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294523
Núm. CAS: 1644635-87-9