Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (4-butylphenyl)trifluoroboranuide
PC200174-1G PC200174-500MG PC200174-5G
APOSPC200174-1GEA 118 EUR
APOSPC200174-1G APOSPC200174-500MG APOSPC200174-5G
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Formula: C₁₀H₁₃BF₃·K
MW: 240,115 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18861573
Núm. CAS: 1412414-09-5