Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200175-1G PC200175-500MG PC200175-5G
APOSPC200175-1GEA 118 EUR
APOSPC200175-1G APOSPC200175-500MG APOSPC200175-5G
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Potassium 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-trifluoroborate
Formula: C₁₅H₁₃BF₃·K
MW: 300,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527106
Núm. CAS: 2246944-47-6