Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (6-chloropyridin-3-yl)trifluoroborate
PC200191-1G PC200191-500MG PC200191-5G
APOSPC200191-1GEA 168 EUR
APOSPC200191-1G APOSPC200191-500MG APOSPC200191-5G
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Formula: C₅H₃BClF₃N·K
MW: 219,442 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09993185
Núm. CAS: 1235099-38-3