Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (5-bromothiophen-2-yl)trifluoroborate
PC200194-1G PC200194-500MG PC200194-5G
APOSPC200194-1GEA 61.3 EUR
APOSPC200194-1G APOSPC200194-500MG APOSPC200194-5G
Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Potassium 5-bromo-2-thiophenetrifluoroborate
Formula: C₄H₂BBrF₃S·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015269
Núm. CAS: 1239370-98-9