3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200195-10G PC200195-1G PC200195-5G
APOSPC200195-10GEA 43.9 EUR
APOSPC200195-10G APOSPC200195-1G APOSPC200195-5G
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18375236
Núm. CAS: 936618-92-7