[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC200205-1G
PC200205-500MG
PC200205-5G
APOSPC200205-1GEA
357
EUR
APOSPC200205-1G
APOSPC200205-500MG
APOSPC200205-5G
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formula:
C₇H₅ClF₃NO MW: 211,569 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16610729 Núm. CAS: 1227502-97-7 |