2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC200207-1G PC200207-500MG
APOSPC200207-1GEA 471 EUR
APOSPC200207-1G APOSPC200207-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209,553 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907846
Núm. CAS: 174008-48-1