Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200354-1G PC200354-500MG
APOSPC200354-1GEA 655 EUR
APOSPC200354-1G APOSPC200354-500MG
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂F₃N₃O₂
MW: 287,238 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21605748
Núm. CAS: 1370587-21-5