Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (3-aminophenyl)trifluoroborate
PC200388-1G PC200388-5G
APOSPC200388-1GEA 139 EUR
APOSPC200388-1G APOSPC200388-5G
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Potassium (3-aminophenyl)trifluoroboranuide
Formula: C₆H₆BF₃N·K
MW: 199,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09992971
Núm. CAS: 1160186-73-1