3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200389-1G PC200389-500MG
APOSPC200389-1GEA 671 EUR
APOSPC200389-1G APOSPC200389-500MG
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₇BrFNO
MW: 268.082 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14651747
Núm. CAS: 1215809-12-3