2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200390-1G PC200390-500MG
APOSPC200390-1GEA 671 EUR
APOSPC200390-1G APOSPC200390-500MG
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₉ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26386176
Núm. CAS: 1333468-54-4