Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200392-1G PC200392-500MG
APOSPC200392-1GEA 894 EUR
APOSPC200392-1G APOSPC200392-500MG
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Formula: C₁₄H₁₂FN₃O₄
MW: 305,261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909911
Núm. CAS: 606093-58-7