Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylate
PC200393-1G PC200393-500MG PC200393-250MG
APOSPC200393-1GEA 24.8 EUR
APOSPC200393-1G APOSPC200393-500MG APOSPC200393-250MG
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀FN₃O₂
MW: 223,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26127252
Núm. CAS: 918321-20-7