(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC200395-5G PC200395-1G
APOSPC200395-5GEA 94.4 EUR
APOSPC200395-5G APOSPC200395-1G
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660165
Núm. CAS: 40067-66-1