1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200413-250MG
APOSPC200413-250MGEA 217 EUR
APOSPC200413-250MG
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₄F₃N₃
MW: 245,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573504
Núm. CAS: 220459-53-0