5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200419-1G PC200419-250MG PC200419-500MG
APOSPC200419-1GEA 609 EUR
APOSPC200419-1G APOSPC200419-250MG APOSPC200419-500MG
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606321
Núm. CAS: 612498-85-8