2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200445-1G PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA 144 EUR
APOSPC200445-1G APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,542 g/mol
Pto. Ebullición: 54 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257007
Núm. CAS: 1206972-45-3