2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC200457-500MG
APOSPC200457-500MGEA 438 EUR
APOSPC200457-500MG
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 197,998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22418352
Núm. CAS: 1257071-85-4