Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200460-1G PC200460-5G PC200460-10G
APOSPC200460-1GEA 217 EUR
APOSPC200460-1G APOSPC200460-5G APOSPC200460-10G
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formula: C₁₄H₈BrClF₂N₂O₄
MW: 421,578 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27980618
Núm. CAS: 1582770-01-1