2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC200536-5G
PC200536-1G
APOSPC200536-5GEA
43.5
EUR
APOSPC200536-5G
APOSPC200536-1G
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide 97%
2-(4-Fluorophenyl)acetohydrazide
Formula:
C₈H₉FN₂O MW: 168,168 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06655053 Núm. CAS: 34547-28-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...