Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-diazine, 5-(Ethoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200538-1G
PC200538-5G
APOSPC200538-1GEA
145
EUR
APOSPC200538-1G
APOSPC200538-5G
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula:
C₈H₇F₃N₂O₂ MW: 220,149 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07367356 Núm. CAS: 187035-81-0 |