6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC200564-1G PC200564-5G
APOSPC200564-1GEA 359 EUR
APOSPC200564-1G APOSPC200564-5G
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Formula: C₁₁H₈F₃NO
MW: 227,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272465
Núm. CAS: 949507-76-0