5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-3-fluoro-2-hydrazinopyridine, 5-Chloro-3-fluoro-2-hydrazinylpyridine
PC2008-1G PC2008-5G
APOSPC2008-1GEA 81.2 EUR
APOSPC2008-1G APOSPC2008-5G
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Formula: C₅H₅ClFN₃
MW: 161,565 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09972183
Núm. CAS: 248255-70-1