(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201000-1G PC201000-250MG
APOSPC201000-1GEA 764 EUR
APOSPC201000-1G APOSPC201000-250MG
(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 96%
(S)-1-(2-Chloro-6-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₉ClFN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12757994
Núm. CAS: 1000878-48-7