2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201001-10G
PC201001-1G
PC201001-5G
APOSPC201001-10GEA
809
EUR
APOSPC201001-10G
APOSPC201001-1G
APOSPC201001-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,034 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09263434 Núm. CAS: 1003709-39-4 |