2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201002-1G PC201002-25G PC201002-5G
APOSPC201002-1GEA 43.9 EUR
APOSPC201002-1G APOSPC201002-25G APOSPC201002-5G
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09996954
Núm. CAS: 1003712-20-6