5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Cyclopropyl-2-flluoropyridine
PC201006-100MG PC201006-1G PC201006-250MG
APOSPC201006-100MGEA 168 EUR
APOSPC201006-100MG APOSPC201006-1G APOSPC201006-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Formula: C₈H₈FN
MW: 137,154 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384289
Núm. CAS: 1034467-80-5