6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201008-100MG PC201008-1G PC201008-250MG
APOSPC201008-100MGEA 108 EUR
APOSPC201008-100MG APOSPC201008-1G APOSPC201008-250MG
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₁₂H₈FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28405285
Núm. CAS: 1036762-04-5