1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201009-1G PC201009-5G
APOSPC201009-1GEA 125 EUR
APOSPC201009-1G APOSPC201009-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formula: C₄H₃F₂IN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18633160
Núm. CAS: 1041205-43-9