4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201010-100MG PC201010-250MG
APOSPC201010-100MGEA 30.6 EUR
APOSPC201010-100MG APOSPC201010-250MG
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₅FN₂O
MW: 128,104 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18427750
Núm. CAS: 105252-99-1