2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201015-1G
APOSPC201015-1GEA 63.8 EUR
APOSPC201015-1G
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride 98%
2-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₁F₂N·ClH
MW: 207,648 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687116
Núm. CAS: 1063733-81-2