Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201020-1G PC201020-5G
APOSPC201020-1GEA 78.3 EUR
APOSPC201020-1G APOSPC201020-5G
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845444
Núm. CAS: 1082040-43-4