Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201026-10G PC201026-1G PC201026-5G
APOSPC201026-10GEA 402 EUR
APOSPC201026-10G APOSPC201026-1G APOSPC201026-5G
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204676
Núm. CAS: 114312-57-1