3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC201027-100MG PC201027-250MG
APOSPC201027-100MGEA 88.6 EUR
APOSPC201027-100MG APOSPC201027-250MG
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₆BrFN₂O
Pto. de fusión: 87,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181201
Núm. CAS: 1146699-64-0
UN: 3261
ADR: 8,III