3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201030-100MG PC201030-1G PC201030-250MG
APOSPC201030-100MGEA 49.7 EUR
APOSPC201030-100MG APOSPC201030-1G APOSPC201030-250MG
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
3-Chloro-2-fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756634
Núm. CAS: 1149587-02-9