5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201031-100MG PC201031-1G PC201031-250MG
APOSPC201031-100MGEA 132 EUR
APOSPC201031-100MG APOSPC201031-1G APOSPC201031-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12024503
Núm. CAS: 1150618-36-2