6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201034-1G PC201034-250MG
APOSPC201034-1GEA 763 EUR
APOSPC201034-1G APOSPC201034-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00106773
Núm. CAS: 1156542-25-4