4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201036-100MG
PC201036-1G
PC201036-250MG
APOSPC201036-100MGEA
203
EUR
APOSPC201036-100MG
APOSPC201036-1G
APOSPC201036-250MG
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆ClFO₂ MW: 188,583 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24686232 Núm. CAS: 1158916-85-8 |