3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201040-100MG PC201040-1G PC201040-250MG
APOSPC201040-100MGEA 248 EUR
APOSPC201040-100MG APOSPC201040-1G APOSPC201040-250MG
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂FNO·ClH
MW: 217,668 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840090
Núm. CAS: 1185045-95-7