2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201041-100MG PC201041-1G PC201041-250MG
APOSPC201041-100MGEA 121 EUR
APOSPC201041-100MG APOSPC201041-1G APOSPC201041-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀F₃N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226565
Núm. CAS: 1186195-01-6