6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201043-100MG PC201043-1G PC201043-250MG
APOSPC201043-100MGEA 114 EUR
APOSPC201043-100MG APOSPC201043-1G APOSPC201043-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formula: C₈H₅F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12963187
Núm. CAS: 1190311-44-4