5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201044-100MG PC201044-1G PC201044-250MG
APOSPC201044-100MGEA 52.2 EUR
APOSPC201044-100MG APOSPC201044-1G APOSPC201044-250MG
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12962571
Núm. CAS: 1190319-70-0