Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201047-100MG PC201047-1G PC201047-250MG
APOSPC201047-100MGEA 82.9 EUR
APOSPC201047-100MG APOSPC201047-1G APOSPC201047-250MG
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate 98%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₃
MW: 249.034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26391668
Núm. CAS: 1193162-18-3